Learn More
4-(2-Hidroxietil)-1H-Pirrol-3-Ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30138570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138570 50 mg 50 miligramos
30136321 25 mg 25 miligramos
17903205 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138570 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH82535050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 404839-11-8
Fórmula molecular C7 H9 N O3
Peso molecular (g/mol) 155.15
Sinónimo 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid, 4-(2-hydroxyethyl)-, 4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 4-(2-Hydroxyethyl)pyrrole-3-carboxylic Acid, Potassium Clavulanate Imp. D (EP)
Nombre IUPAC 4-(2-hidroxietil)-1H-pirol-3-ácido carboxílico
SMILES OCCc1c[nH]cc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO3/c9-2-1-5-3-8-4-6(5)7(10)11/h3-4,8-9H,1-2H2,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0582