CAS RN 403848-09-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Acetil Dorzolamida, TRC
CAS: 403848-09-9 Fórmula molecular: C12 H18 N2 O5 S3 Peso molecular (g/mol): 366.4767 Sinónimo: Acetamide, N-[(4S,6S)-2-(aminosulfonyl)-5,6-dihydro-6-methyl-7,7-dioxido-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-yl]-N-ethyl-,(4S,6S)-4-[Acetyl(ethyl)amino]-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulphonamide 7,7-Dioxide,N-[(4S,6S)-2-(Aminosulfonyl)-5,6-dihydro-6-methyl-7,7-dioxido-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-yl]-N-ethyl-acetamide Nombre IUPAC: N-etil-N-[(4S,6S)-6-metil-7,7-dixo-2-sulfamoil-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetamida SMILES: CCN([C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N)C(=O)C