Learn More
N-Acetil Dorzolamida, TRC
Código de producto. 30136872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136872 25 mg 25 miligramos
30133044 10 mg 10 miligramos
17974095 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136872 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17364025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 403848-09-9
Fórmula molecular C12 H18 N2 O5 S3
Peso molecular (g/mol) 366.4767
Sinónimo Acetamide, N-[(4S,6S)-2-(aminosulfonyl)-5,6-dihydro-6-methyl-7,7-dioxido-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-yl]-N-ethyl-, (4S,6S)-4-[Acetyl(ethyl)amino]-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulphonamide 7,7-Dioxide, N-[(4S,6S)-2-(Aminosulfonyl)-5,6-dihydro-6-methyl-7,7-dioxido-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-yl]-N-ethyl-acetamide
Nombre IUPAC N-etil-N-[(4S,6S)-6-metil-7,7-dixo-2-sulfamoil-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetamida
SMILES CCN([C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl Dorzolamide
Nombres de analitos o componentes N-Acetyl Dorzolamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18N2O5S3/c1-4-14(8(3)15)10-5-7(2)21(16,17)12-9(10)6-11(20-12)22(13,18)19/h6-7,10H,4-5H2,1-3H3,(H2,13,18,19)/t7-,10-/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.0378