accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClOClClClOCl

CAS RN 40321-76-4

IUPAC Nombre: 1,2,3,7,8-pentachlorooxanthrene
Sinónimos: 1,2,3,7,8-pentachlorooxanthrene
Peso molecular (g/mol): 356.4
Fórmula molecular: C12H3Cl5O2
InChi Key: FSPZPQQWDODWAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC2=C(OC3=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C=C3O2)C=C1Cl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados