Learn More
1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzo-p-dioxina (>85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin |
| CAS | 40321-76-4 |
| Fórmula molecular | C12 H3 Cl5 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Dibenzo[b,e][1,4]dioxin, 1,2,3,7,8-pentachloro-, 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo[b,e][1,4]dioxin, 1,2,3,7,8-PeCDD, 1,2,3,7,8-PentaCDD, 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin, 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzodioxin, 1,2,3,7,8-PnCDD, 12378-PCDD, 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin, 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzodioxin, D 54, PCDD 54 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H3Cl5O2/c13-4-1-7-8(2-5(4)14)19-12-9(18-7)3-6(15)10(16)11(12)17/h1-3H |
| SMILES | Clc1cc2Oc3cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c3Oc2cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-dioxina |
| Peso molecular (g/mol) | 356.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.8576 |