accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONClCl

CAS RN 40296-46-6

IUPAC Nombre: ethyl 4,6-dichloropyridine-3-carboxylate
Sinónimos: ethyl 4,6-dichloropyridine-3-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 220.05
Fórmula molecular: C8H7Cl2NO2
InChi Key: AAUBVINEXCCXOK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CN=C(Cl)C=C1Cl
Forma física 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados