Learn More
Etilo 4,6-dicloronicotinato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15479588 5 g 5 g
15489588 250 mg 250 miligramos
15469588 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15479588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63092.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Ethyl 4,6-dichloronicotinate, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,6-dicloronicotinato de etilo, se utiliza como una materia prima importante e intermedia en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se utiliza como un intermedio químico fino.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Sensible al calor. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40296-46-6
Fórmula molecular C8H7Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 220.049
Número MDL MFCD00234408
Clave InChI AAUBVINEXCCXOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4,6-dichloronicotinate, 4,6-dichloronicotinic acid ethyl ester, 4,6-dichloropyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 4,6-dichloro-, ethyl ester, 2,4-dichloro-5-carbethoxypyridine, 4,6-dichloro-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 4,6-dichloro-nicotinic acid ethyl ester, 2,4-dichloro-5-ethoxycarbonyl pyridine, ethyl 2,4-dichloropyridine-5-carboxylate, pubchem17888
PubChem CID 600045
Nombre IUPAC etilo 4,6-dicloropiridin-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(C=C1Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4,6-dichloronicotinate
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.05
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido