accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHClHO

CAS RN 4018-65-9

IUPAC Nombre: 3-chlorobenzene-1,2-diol
Sinónimos: 3-chlorocatechol
Peso molecular (g/mol): 144.55
Fórmula molecular: C6H5ClO2
InChi Key: GQKDZDYQXPOXEM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=CC(Cl)=C1O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados