Learn More
3-Clorocatecol, TRC
Código de producto. 30367317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367317 50 mg -
30352617 5 mg 5 miligramos
30354840 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367317 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37357550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4018-65-9
Fórmula molecular C6H5O2Cl
Peso molecular (g/mol) 144.55
Nombre IUPAC 3-clorobenceno-1,2-diol
SMILES Oc1cccc(Cl)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorocatechol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5ClO2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,8-9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.9978