CAS RN 40055-37-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-(3-Piridil)-2-oxazolina, TRC
CAS: 40055-37-6 Fórmula molecular: C8 H8 N2 O Peso molecular (g/mol): 148.16 Sinónimo: 3-(4,5-Dihydrooxazol-2-yl)pyridine,3-(2-Oxazolin-2-yl)pyridine; Nombre IUPAC: 2-piridina-3-il-4,5-dihidro-1,3-oxazol SMILES: C1CN=C(O1)c2cccnc2