Learn More
2-(3-Piridil)-2-oxazolina, TRC
Código de producto. 30012689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012689 5 g 5 g
30003769 500 mg 500 miligramos
30003575 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012689 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9957155G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40055-37-6
Fórmula molecular C8 H8 N2 O
Peso molecular (g/mol) 148.16
Sinónimo 3-(4,5-Dihydrooxazol-2-yl)pyridine, 3-(2-Oxazolin-2-yl)pyridine;
Nombre IUPAC 2-piridina-3-il-4,5-dihidro-1,3-oxazol
SMILES C1CN=C(O1)c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Pyridyl)-2-oxazoline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8N2O/c1-2-7(6-9-3-1)8-10-4-5-11-8/h1-3,6H,4-5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0637
Porcentaje de pureza >95%