accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH3COOHNOOCH3

CAS RN 39987-25-2

IUPAC Nombre: hydrogen methyl 2-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]acetate chloride
Sinónimos: hydrogen methyl 2-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]acetate chloride
Peso molecular (g/mol): 197.62
Fórmula molecular: C6H12ClNO4
InChi Key: IIWYYIACSUPJCN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].COC(=O)CNCC(=O)OC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)