Learn More
Clorhidrato iminodiacetato de dimetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339939 25 g 25 g
11329939 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339939 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25729.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39987-25-2 | C6H12ClNO4 | 197.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39987-25-2
Fórmula molecular C6H12ClNO4
Peso molecular (g/mol) 197.62
Número MDL MFCD00216724
Clave InChI IIWYYIACSUPJCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl iminodiacetate hydrochloride, dimethyl 2,2'-azanediyldiacetate hydrochloride, methyl 2-2-methoxy-2-oxoethyl amino acetate hydrochloride, dimethyl iminodiacetic acid hydrochloride, iminodiacetic acid dimethyl ester hydrochloride, glycine, n-2-methoxy-2-oxoethyl-, methyl ester, hydrochloride, methyl 2-methoxycarbonyl methyl amino acetate, chloride, zlchem 797, acmc-1aeyr, iminodiacetic dimethyl ester hydrochloride
PubChem CID 2727727
Nombre IUPAC 2-[(2-metoxi-2-oxoetil)amino]acetato; clorhidrato de metilo
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)CNCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl iminodiacetate hydrochloride
Punto de fusión ∼170°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3703236
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.62
Porcentaje de pureza 98%