Learn More
Clorhidrato de iminodiacetato de dimetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl iminodiacetate hydrochloride |
| CAS | 39987-25-2 |
| Fórmula molecular | C6H12ClNO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO4.ClH/c1-10-5(8)3-7-4-6(9)11-2;/h7H,3-4H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)CNCC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2-[(2-metoxi-2-oxoetil)amino]acetato; clorhidrato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 197.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.0455 |