accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COON

CAS RN 39931-77-6

IUPAC Nombre: ethyl 2-(pyridin-3-yl)acetate
Sinónimos: ethyl 2-(pyridin-3-yl)acetate
Peso molecular (g/mol): 165.19
Fórmula molecular: C9H11NO2
InChi Key: RPWXYCRIAGBAGY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)CC1=CC=CN=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (6)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (3)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)