Learn More
3-piridilacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-Pyridylacetate |
| CAS | 39931-77-6 |
| Fórmula molecular | C9H11NO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | (3-Pyridyl)acetic Acid Ethyl Ester, 2-(Pyridin-3-yl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(Pyridin-3-yl)acetate, Ethyl 3-Pyridineacetate, Ethyl 3-Pyridinylacetate, Ethyl 3-Pyridylacetate, NSC 76091, Pyridin-3-ylacetic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)6-8-4-3-5-10-7-8/h3-5,7H,2,6H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)Cc1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | etilo 2-piridin-3-ilacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 165.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.079 |