Learn More
3-Piridinaacetato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447836 25 g 25 g
11437836 5 g 5 g
11457836 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11447836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14768.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39931-77-6 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39931-77-6
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.192
Número MDL MFCD00006411
Clave InChI RPWXYCRIAGBAGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-pyridylacetate, ethyl 2-pyridin-3-yl acetate, ethyl 3-pyridineacetate, 3-pyridineacetic acid, ethyl ester, acetic acid, 2-3-pyridyl-, ethyl ester, pyridin-3-yl-acetic acid ethyl ester, 3-pyridylacetic acid ethyl ester, ethyl 2-3-pyridyl acetate, pubchem20506, ethyl-3-pyridyl-acetate
PubChem CID 96490
Nombre IUPAC etilo 2-piridin-3-ilacetato
SMILES CCOC(=O)CC1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-pyridineacetate
Densidad 1.086
Punto de ebullición 79°C to 80°C (0.4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5
Cantidad 25 g
Beilstein 123827
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 99%