CAS RN 39807-15-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Oxadiargyl, TRC
CAS: 39807-15-3 Fórmula molecular: C15 H14 Cl2 N2 O3 Peso molecular (g/mol): 341.19 Sinónimo: 1,3,4-Oxadiazol-2(3H)-one, 3-[2,4-dichloro-5-(2-propynyloxy)phenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)- (9CI),3-[2,4-Dichloro-5-(2-propyn-1-yloxy)phenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one,Oxadiargyl,RP 020630,Raft,Raft 400 SC,SAN-1315,Topstar Nombre IUPAC: 5-tert-butilo-3-(2,4-dicloro-5-prop-2-inoxifenilo)-1,3,4-oxadiazol-2-one SMILES: CC(C)(C)C1=NN(C(=O)O1)c2cc(OCC#C)c(Cl)cc2Cl