Learn More
Oxadiargyl, TRC
Código de producto. 30425674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30425674 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30425674 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8450151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39807-15-3
Fórmula molecular C15 H14 Cl2 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 341.19
Sinónimo 1,3,4-Oxadiazol-2(3H)-one, 3-[2,4-dichloro-5-(2-propynyloxy)phenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)- (9CI), 3-[2,4-Dichloro-5-(2-propyn-1-yloxy)phenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one, Oxadiargyl, RP 020630, Raft, Raft 400 SC, SAN-1315, Topstar
Nombre IUPAC 5-tert-butilo-3-(2,4-dicloro-5-prop-2-inoxifenilo)-1,3,4-oxadiazol-2-one
SMILES CC(C)(C)C1=NN(C(=O)O1)c2cc(OCC#C)c(Cl)cc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxadiargyl
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14Cl2N2O3/c1-5-6-21-12-8-11(9(16)7-10(12)17)19-14(20)22-13(18-19)15(2,3)4/h1,7-8H,6H2,2-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.0381