CAS RN 397250-01-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
14Beta-Hidroxi-13-oxo-7-O-(trietilsilil) Baccatina III 1,14-Carbonato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
14Beta-Hidroxi-13-oxo-7-O-(trietilsilil) Baccatina III 1,14-Carbonato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.