Learn More
14Beta-Hidroxi-13-oxo-7-O-(trietilsilil) Baccatina III 1,14-Carbonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 14beta-Hydroxy-13-oxo-7-O-(triethylsilyl) Baccatin III 1,14-Carbonate |
| CAS | 397250-01-0 |
| Fórmula molecular | C38H48O13Si |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (3aR,7R,8aS,9S,10aR,12aS,12bR,13S,13aS)-7,12a-Bis(acetyloxy)-13-(benzoyloxy)-8a,9,10,10a,12,12a,12b,13-octahydro-5,8a,14,14-tetramethyl-9-[(triethylsilyl)oxy]-6,13a-methano-13aH-oxeto[2'',3'':5',6']benzo[1',2':4,5]cyclodeca[1,2-d]-1,3-dioxole-2,4,8(3aH,7H)-trione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C38H48O13Si/c1-10-52(11-2,12-3)51-24-18-25-37(19-45-25,49-22(6)40)29-32(47-33(43)23-16-14-13-15-17-23)38-31(48-34(44)50-38)27(41)20(4)26(35(38,7)8)28(46-21(5)39)30(42)36(24,29)9/h13-17,24-25,28-29,31-32H,10-12,18-19H2,1-9H3/t24-,25+,28+,29-,31-,32-,36+,37-,38+/m0/s1 |
| SMILES | CC[Si](CC)(CC)O[C@H]1C[C@H]2OC[C@@]2(OC(=O)C)[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]56OC(=O)O[C@H]5C(=O)C(=C([C@@H](OC(=O)C)C(=O)[C@]13C)C6(C)C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 740.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 740.2864 |