accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3CH3O2H

CAS RN 3972-25-6

IUPAC Nombre: 2-methylpropan-2-(²H)ol
Sinónimos: 2-methylpropan-2-(²H)ol
Peso molecular (g/mol): 75.13
Fórmula molecular: C4H10O
InChi Key: DKGAVHZHDRPRBM-UICOGKGYSA-N
SMILES: [2H]OC(C)(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados