Learn More
Alcohol terc-butílico-OD, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tert-butyl Alcohol-OD |
| CAS | 3972-25-6 |
| Fórmula molecular | C4 D H9 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Propanol-d','2-methyl- (9CI), tert-Butyl alcohol-d (6CI','7CI','8CI), tert-Butyl hydroxide-d, tert-Butyl alcohol-OD, tert-Butanol-OD, 2-Methyl-2-propanol-d |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i5D |
| SMILES | [2H]OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-deuteriooxi-2-metilpropano |
| Peso molecular (g/mol) | 75.128 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 75.079 |