Learn More
Alcohol terc-butílico-OD, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tert-butyl Alcohol-OD |
| CAS | 3972-25-6 |
| Fórmula molecular | C4 D H9 O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Propanol-d, 2-methyl- (9 CI), tert-Butyl alcohol-d (6 CI, 7 CI, 8 CI), tert-Butyl hydroxide-d, tert-Butyl alcohol-OD, tert-Butanol-OD, 2-Methyl-2-propanol-d |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i5D |
| SMILES | [2 H]OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-deuteriooxi-2-metilpropano |
| Peso molecular (g/mol) | 75.128 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 75.079 g/mol |
| Mostrar más |