CAS RN 3949-79-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(16Alfa)-21-(acetiloxi)-16,17-dihidroxipregna-1,4-dieno-3,11,20-triona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(16Alfa)-21-(acetiloxi)-16,17-dihidroxipregna-1,4-dieno-3,11,20-triona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(16a)-21-(acetiloxi)-16,17-dihidroxipregna-1,4-dieno-3,11,20-triona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.