Learn More
(16Alfa)-21-(acetiloxi)-16,17-dihidroxipregna-1,4-dieno-3,11,20-triona, TRC
Código de producto. 30326390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30326390 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30326390 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18770310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (16alpha)-21-(Acetyloxy)-16,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione
CAS 3949-79-9
Fórmula molecular C23H28O7
Cantidad 10 mg
Sinónimo (16alpha)-21-(Acetyloxy)-16,17-dihydroxy-pregna-1,4-diene-3,11,20-trione
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28O7/c1-12(24)30-11-19(28)23(29)18(27)9-16-15-5-4-13-8-14(25)6-7-21(13,2)20(15)17(26)10-22(16,23)3/h6-8,15-16,18,20,27,29H,4-5,9-11H2,1-3H3/t15-,16-,18+,20+,21-,22-,23-/m0/s1
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C
Nombre IUPAC Acetato de [2-[(8S,9S,10R,13S,14S,16R,17S)-16,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3,11-dioxo-6,7,8,9,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo]
Peso molecular (g/mol) 416.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.1835