Learn More
(16a)-21-(acetiloxi)-16,17-dihidroxipregna-1,4-dieno-3,11,20-triona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (16alpha)-21-(Acetyloxy)-16,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione |
| CAS | 3949-79-9 |
| Fórmula molecular | C23H28O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (16alpha)-21-(Acetyloxy)-16,17-dihydroxy-pregna-1,4-diene-3,11,20-trione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28O7/c1-12(24)30-11-19(28)23(29)18(27)9-16-15-5-4-13-8-14(25)6-7-21(13,2)20(15)17(26)10-22(16,23)3/h6-8,15-16,18,20,27,29H,4-5,9-11H2,1-3H3/t15-,16-,18+,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(8S,9S,10R,13S,14S,16R,17S)-16,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3,11-dioxo-6,7,8,9,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 416.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.1835 |