CAS RN 39466-62-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cloruro de amonio-15N, TRC
CAS: 39466-62-1 Fórmula molecular: Cl . H4 15N Peso molecular (g/mol): 54.48 Sinónimo: Ammonium-15N Chloride Nombre IUPAC: azanio; cloruro SMILES: [15NH4+].[Cl-]