Learn More
Cloruro de amonio-15N, TRC
Código de producto. 30011915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011915 1 g 1 g
30011837 10 g 10 g
30005273 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011915 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6338521G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39466-62-1
Fórmula molecular Cl . H4 15N
Peso molecular (g/mol) 54.48
Sinónimo Ammonium-15N Chloride
Nombre IUPAC azanio; cloruro
SMILES [15NH4+].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium-15N Chloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 54.0003