accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOFBr

CAS RN 394-28-5

IUPAC Nombre: 2-bromo-5-fluorobenzoate
Sinónimos: 2-bromo-5-fluorobenzoate
Peso molecular (g/mol): 218
Fórmula molecular: C7H3BrFO2
InChi Key: OQBMJMJZMDBQSM-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [O-]C(=O)C1=CC(F)=CC=C1Br
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados