Learn More
Ácido 2-bromo-5-fluorobenzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457076 5 g 5 g
11447076 1 g 1 g
11349669 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457076 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25394.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 394-28-5 | C7H3BrFO2 | 218.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 394-28-5
Fórmula molecular C7H3BrFO2
Peso molecular (g/mol) 218.00
Número MDL MFCD00142874
Clave InChI OQBMJMJZMDBQSM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzoic acid, 2-bromo-5-fluoro, 5-fluoro-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-5-fluoro-benzoic acid, 2-bromo-5-fluorobenzoicacid, 2-bromo-5-fluorbenzoic acid, buttpark 19\01-66, pubchem1315, acmc-1ahhq, ksc226g3p, rarechem al bo 0747
PubChem CID 2778181
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-5-fluorobenzoico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(F)=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Punto de fusión 154°C to 158°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2575978
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.01
Porcentaje de pureza ≥98%