Learn More
Ácido 2-bromo-5-fluorobenzoico, 99 %, Acros Organics™
Código de producto. 15595096 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15595096 25 g 25 g
15575096 1 g 1 g
15585096 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15595096 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442650250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 394-28-5
Fórmula molecular C7H3BrFO2
Peso molecular (g/mol) 218.00
Número MDL MFCD00142874
Clave InChI OQBMJMJZMDBQSM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzoic acid, 2-bromo-5-fluoro, 5-fluoro-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-5-fluoro-benzoic acid, 2-bromo-5-fluorobenzoicacid, 2-bromo-5-fluorbenzoic acid, buttpark 19\01-66, pubchem1315, acmc-1ahhq, ksc226g3p, rarechem al bo 0747
PubChem CID 2778181
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-5-fluorobenzoico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(F)=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Punto de fusión 156.0°C to 158.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.01
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-5-fluorobenzoic acid, 99%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.