accessibility menu, dialog, popup

UserName

FNF

CAS RN 3939-09-1

IUPAC Nombre: 2,4-difluorobenzonitrile
Sinónimos: 2,4-difluorobenzonitrile
Peso molecular (g/mol): 139.11
Fórmula molecular: C7H3F2N
InChi Key: LJFDXXUKKMEQKE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=C(C#N)C(F)=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados