Learn More
2,4-difluorobenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Difluorobenzonitrile |
| CAS | 3939-09-1 |
| Fórmula molecular | C7H3F2N |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3F2N/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3H |
| SMILES | Fc1ccc(C#N)c(F)c1 |
| Nombre IUPAC | 2,4-difluorobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 139.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.0234 |