accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOO

CAS RN 39269-10-8

IUPAC Nombre: adamantane-1,3-dicarboxylate
Sinónimos: adamantane-1,3-dicarboxylate
Peso molecular (g/mol): 222.24
Fórmula molecular: C12H14O4
InChi Key: PAVQGHWQOQZQEH-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [O-]C(=O)C12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)C([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)