Learn More
Ácido adamantano-1,3-dicarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15486548 5 g 5 g
15476548 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486548 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60081.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39269-10-8 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39269-10-8
Fórmula molecular C12H14O4
Peso molecular (g/mol) 222.24
Número MDL MFCD00167790
Clave InChI PAVQGHWQOQZQEH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 1,3-adamantanedicarboxylic acid, 1,3-dicarboxyadamantane, 1s,3s,5r,7r-adamantane-1,3-dicarboxylic acid, 1,3-adamantane dicarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.1 sup 3,7 decane-1,3-dicarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1,3-dicarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1,3-dicarboxylic acid, 1r,3s,5s,7s-adamantane-1,3-dicarboxylic acid, 1,3-adamantanedicarboxylicacid
PubChem CID 64339
Nombre IUPAC ácido adamantano-1,3-dicarboxílico
SMILES [O-]C(=O)C12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adamantane-1,3-dicarboxylic acid
Punto de fusión 276°C to 278°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.25
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.