Learn More
Ácido 1,3-adamantanodicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Adamantanedicarboxylic acid |
| CAS | 39269-10-8 |
| Fórmula molecular | C12H16O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,3-Dicarboxyadamantane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O4/c13-9(14)11-2-7-1-8(4-11)5-12(3-7,6-11)10(15)16/h7-8H,1-6H2,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)C12CC3CC(CC(C3)(C1)C(=O)O)C2 |
| Nombre IUPAC | ácido adamantano-1,3-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 224.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.1049 |