CAS RN 39199-93-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(Z)-Cinnamil Cloruro, TRC
CAS: 39199-93-4 Fórmula molecular: C9H9Cl Peso molecular (g/mol): 152.62 Sinónimo: (3-Chloro-1-propenyl)benzene,[(1Z)-3-chloro-1-propenyl]benzene Nombre IUPAC: [(Z)-3-cloroprop-1-enil]benceno SMILES: ClC\C=C/c1ccccc1