Learn More
(Z)-Cinnamil Cloruro, TRC
Código de producto. 30368620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368620 5 g -
30365785 250 mg 250 miligramos
30359718 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368620 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4421255G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39199-93-4
Fórmula molecular C9H9Cl
Peso molecular (g/mol) 152.62
Sinónimo (3-Chloro-1-propenyl)benzene, [(1Z)-3-chloro-1-propenyl]benzene
Nombre IUPAC [(Z)-3-cloroprop-1-enil]benceno
SMILES ClC\C=C/c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-Cinnamyl Chloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4-
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0393