accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClNH2NOOBOHOH

CAS RN 389621-79-8

IUPAC Nombre: hydrogen (3-amino-5-nitrophenyl)boronic acid chloride
Sinónimos: hydrogen 3-amino-5-nitrophenylboronic acid chloride
Peso molecular (g/mol): 218.4
Fórmula molecular: C6H8BClN2O4
InChi Key: QRMMGONMBRVVKK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].NC1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)B(O)O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados