Learn More
Clorhidrato de ácido 3-amino-5-nitrobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-5-nitrobenzeneboronic acid hydrochloride |
| CAS | 389621-79-8 |
| Punto de fusión | 136°C to 141°C |
| Fórmula molecular | C6H8BClN2O4 |
| Número MDL | MFCD03411933 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-amino-5-nitrophenyl boronic acid hydrochloride, 3-amino-5-nitrophenylboronic acid, hcl, 3-amino-5-nitrophenylboronic acid hydrochloride, 3-amino-5-nitrophenyl boronic acid hcl salt, 3-amino-5-nitrophenyl boronic acid hydrochloride salt, 3-amino-5-nitrophenyl boronic acid hcl, 3-amino-5-nitrobenzeneboronic acid hydrochloride, 3-amino-5-nitrophenyboronic acid hcl salt, 3-azanyl-5-nitro-phenyl boronic acid hydrochloride, 3-amino-5-nitrophenyl-boronic acid monohydrochloride |
| Clave InChI | QRMMGONMBRVVKK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | B(C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])N)(O)O.Cl |
| Nombre IUPAC | ácido (3-amino-5-nitrofenol)borónico; clorhidrato |
| Mostrar más |