Learn More
Ácido 3-amino-5-nitrofenilborónico, clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-5-nitrophenylboronic Acid, Hydrochloride |
| CAS | 389621-79-8 |
| Fórmula molecular | C6H7BN2O4 . HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Boronic acid, (3-amino-5-nitrophenyl)-, monohydrochloride (9CI), 3-Amino-5-nitrophenylboronic acid hydrochloride, B-(3-Amino-5-nitrophenyl)boronic acid hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7BN2O4.ClH/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(3-5)9(12)13;/h1-3,10-11H,8H2;1H |
| SMILES | Cl.Nc1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])B(O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (3-amino-5-nitrofenol)borónico; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 218.4 |