CAS RN 38877-93-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Ácido (E)-6-(1,3-dihidro-4,6-dimetoxi-7-metil-3-oxo-5-isobenzofuranil)-4-metil-4-hexenoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido (E)-6-(1,3-dihidro-4,6-dimetoxi-7-metil-3-oxo-5-isobenzofuranil)-4-metil-4-hexenoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Ácido (E)-6-(1,3-dihidro-4,6-dimetoxi-7-metil-3-oxo-5-isobenzofuranil)-4-metil-4-hexenoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.