Learn More
Ácido (E)-6-(1,3-dihidro-4,6-dimetoxi-7-metil-3-oxo-5-isobenzofuranil)-4-metil-4-hexenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-6-(1,3-Dihydro-4,6-dimethoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic Acid |
| CAS | 38877-93-9 |
| Fórmula molecular | C18H22O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Mycophenolic Acid Analogue |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22O6/c1-10(6-8-14(19)20)5-7-12-16(22-3)11(2)13-9-24-18(21)15(13)17(12)23-4/h5H,6-9H2,1-4H3,(H,19,20)/b10-5+ |
| SMILES | OC(CC/C(C)=C/CC1=C(OC)C(C)=C(COC2=O)C2=C1OC)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-6-(4,6-dimetoxi-7-metil-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-il)-4-metilhex-4-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 334.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.1416 |