CAS RN 387372-17-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
trans-Resveratrol 3-O-Beta-D-Glucuronido, TRC
CAS: 387372-17-0 Fórmula molecular: C18 H18 O9 Peso molecular (g/mol): 378.33 Sinónimo: Trans-Resveratrol-B-O-B-D-Glucuronide Nombre IUPAC: Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[3-hidroxi-5-(4-hidroxifenil)fenoxi]tetrahidropirano-2-carboxílico SMILES: O[C@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(c2)c3ccc(O)cc3)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O