Learn More
trans-Resveratrol 3-O-Beta-D-Glucuronido, TRC
Código de producto. 30137624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137624 2.5 mg 2.50 miligramo
30135223 5 mg 5 miligramos
30007766 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137624 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1500152.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 387372-17-0
Fórmula molecular C18 H18 O9
Peso molecular (g/mol) 378.33
Sinónimo Trans-Resveratrol-B-O-B-D-Glucuronide
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[3-hidroxi-5-(4-hidroxifenil)fenoxi]tetrahidropirano-2-carboxílico
SMILES O[C@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(c2)c3ccc(O)cc3)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Resveratrol-3-O-beta-D-Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18O9/c19-10-3-1-8(2-4-10)9-5-11(20)7-12(6-9)26-18-15(23)13(21)14(22)16(27-18)17(24)25/h1-7,13-16,18-23H,(H,24,25)/t13-,14-,15+,16-,18+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.095
Porcentaje de pureza >95%