accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONOOPOONOOONOO

CAS RN 3871-20-3

IUPAC Nombre: tris(4-nitrophenyl) phosphate
Sinónimos: tris(4-nitrophenyl) phosphate
Peso molecular (g/mol): 461.28
Fórmula molecular: C18H12N3O10P
InChi Key: RZSPPBDBWOJRII-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=C(OP(=O)(OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados