Learn More
Tris(4-nitrofenil)fosfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(4-nitrophenyl)phosphate |
| CAS | 3871-20-3 |
| Fórmula molecular | C18 H12 N3 O10 P |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H12N3O10P/c22-19(23)13-1-7-16(8-2-13)29-32(28,30-17-9-3-14(4-10-17)20(24)25)31-18-11-5-15(6-12-18)21(26)27/h1-12H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])cc1 |
| Nombre IUPAC | fosfato de tris(4-nitrofenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 461.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 461.026 |