accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOOSSSOOH3C

CAS RN 3866-79-3

IUPAC Nombre: 1-methyl-4-[({3-[(4-methylbenzenesulfonyl)sulfanyl]propyl}sulfanyl)sulfonyl]benzene
Sinónimos: 1-methyl-4-({3-[(4-methylbenzenesulfonyl)sulfanyl]propyl}sulfanylsulfonyl)benzene
Peso molecular (g/mol): 416.58
Fórmula molecular: C17H20O4S4
InChi Key: QOICHLMIPNOKLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)SCCCSS(=O)(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados