Learn More
Di(tiotosilato) de trimetileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethylene Di(thiotosylate) |
| CAS | 3866-79-3 |
| Fórmula molecular | C17H20O4S4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Methyl-benzenesulfonothioic Acid S,S'-1,3-Propanediyl Ester, 1,3-Bis(4-methylbenzenesulfonylthio)propane, 1,3-Propanedithiol Ditosylate, NSC 82472, Trimethylene di-p-Toluenethiosulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20O4S4/c1-14-4-8-16(9-5-14)24(18,19)22-12-3-13-23-25(20,21)17-10-6-15(2)7-11-17/h4-11H,3,12-13H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)SCCCSS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-metil-4-[3-(4-metilfenil)sulfonilsulfanilpropilsulfanilsulfonil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 416.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.0244 |